missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAX8 Mouse anti-Human, Biotin, Clone: 4H7B3, Proteintech

Artikelnummer. 16880546 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16880546 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16880546

Marke: Proteintech BIOTIN60145100UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a member of the paired box family of transcription factors. Members of this gene family typically encode proteins that contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. This nuclear protein is involved in thyroid follicular cell development and expression of thyroid-specific genes. Mutations in this gene have been associated with thyroid dysgenesis, thyroid follicular carcinomas and atypical follicular thyroid adenomas. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.

Spezifikation

Antigen PAX8
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 4H7B3
Konzentration 0.67 mg/mL
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen PAX8
Gen-Zugriffsnummer Q06710
Gen-Alias paired box 8, Paired box protein Pax 8, PAX8
Gensymbole PAX8
Wirtsspezies Mouse
Immunogen PAX8 Fusion Protein Ag0306
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7849
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.