Learn More
PAX8 Mouse anti-Human, Clone: 4H7B3, Proteintech
Artikelnummer. 16847115 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16847115 20 μL 20 Mikroliter
16837115 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16847115
Marke: Proteintech 601454IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
This gene encodes a member of the paired box family of transcription factors. Members of this gene family typically encode proteins that contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. This nuclear protein is involved in thyroid follicular cell development and expression of thyroid-specific genes. Mutations in this gene have been associated with thyroid dysgenesis, thyroid follicular carcinomas and atypical follicular thyroid adenomas. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
Spezifikation
Antigen PAX8
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 4H7B3
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen PAX8
Gen-Zugriffsnummer Q06710
Gen-Alias paired box 8, Paired box protein Pax 8, PAX8
Gensymbole PAX8
Wirtsspezies Mouse
Immunogen PAX8 Fusion Protein Ag0306
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7849
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b