missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Paxillin Antibody (S04-3C3), Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

421.00 € - 664.00 €

Spezifikation

Antigen Paxillin
Klon S04-3C3
Konzentration 0.3 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:20-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:100
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18613165
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-20046-100ul
100 μg
664.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18670695
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-20046-50ul
50 μg
421.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Paxillin Monoclonal antibody specifically detects Paxillin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation

Spezifikation

Paxillin
0.3 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific, Signal Transduction
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
5829
IgG
Affinity purified
S04-3C3
Western Blot 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:20-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:100
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
FLJ16691, paxillin
A synthetic peptide of human Paxillin (Uniprot # P49023)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.