Learn More
Paxillin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7087676 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16806183 20 μL 20 Mikroliter
16896173 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16806183
Marke: Proteintech 100291IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Paxillin is a focal adhesion protein and a substrate for several tyrosine kinases such as src, FAK, and p210BRC/ABL. The tyrosine phosphorylation of paxillin is affected by conditions that change cell-cell adhesion. Paxillin associates tightly with FAK and Crk through its SH2 domain. This interaction is independent of the extracellular matrix. Although paxillin was initially discovered in fibroblasts, its phosphorylation may also be important during neurite extension during differentiation.
Spezifikation
Antigen Paxillin
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen PXN
Gen-Zugriffsnummer P49023, Q8VI36
Gen-Alias paxillin, PXN
Gensymbole PXN
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 19303, 5829
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG