Learn More
Paxillin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433949
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433949 5 mg 5 Milligramm
15443949 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15433949 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61341.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Potenter Blocker von Kalzium-aktivierten Kalium-Kanälen (BKCa) mit hoher Leitfähigkeit
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57186-25-1
Summenformel C27H33NO4
Molekulargewicht (g/mol) 435.564
MDL-Nummer MFCD00083464
InChI-Schlüssel ACNHBCIZLNNLRS-UBGQALKQSA-N
Synonym paxilline, unii-3t9u9z96l7, 2h-1-benzopyrano 5',6':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one, 5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-4b-hydroxy-2-1-hydroxy-1-methylethyl-12b,12c-dimethyl-, 2-alpha,4b-beta,6a-alpha,12b-beta,12c-alpha,14a-beta, 2h-pyrano 2,3:5',6' benz 1',2':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one, 5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-4b-hydroxy-2-1-hydroxy-1-methylethyl-12b,12c-dimethyl-, 2r,4bs,6as,12bs,12cr,14as, spectrum5_001975, paxilline, powder hplc, paxilline solution, 100 mug/ml in acetonitrile, analytical standard, 2r,4bs,6as,12bs,12cr,14as-5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-4b-hydroxy-2-1-hydroxy-1-methylethyl-12b,12c-dimethyl-2h-pyrano 2,3:5',6' benz 1',2':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one, ncgc00025342-07_c27h33no4_ 2r,4bs,6as,12bs,12cr,14as-4b-hydroxy-2-2-hydroxy-2-propanyl-12b,12c-dimethyl-5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-2h-chromeno 5',6':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one
PubChem CID 105008
ChEBI CHEBI:34907
SMILES CC12CCC3C(=CC(=O)C(O3)C(C)(C)O)C1(CCC4C2(C5=C(C4)C6=CC=CC=C6N5)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paxilline
Farbe Weiß bis gelb
Menge 5 mg
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,acetone or chloroform.
Formelmasse 435.56
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paxilline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Paxilline from Penicillium paxilli