Learn More
PazePC (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30427001
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427001 100 mg
30418858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30427001 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP210500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117746-89-1
Summenformel C33H64NO10P
Molekulargewicht (g/mol) 665.84
Synonym (7R)-7-[(8-Carboxy-1-oxooctyl)oxy]-4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, (R)-7-[(8-Carboxy-1-oxooctyl)oxy]-4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, 1-Palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycerophosphorylcholine
IUPAC-Name [(2R)-2-(8-Carboxyoctanoyloxy)-3-Hexadecanoyloxypropyl] 2-(Trimethylazanium)Ethylphosphat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PazePC
Menge 100 mg
Formelmasse 665.4268