Learn More
PBD-5,11-dione, TRC
Artikelnummer. 30413297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30413297 250 mg
30409731 100 mg
30423484 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30413297 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP344510250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18877-34-4
Summenformel C12H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 216.24
Synonym (11aS)-2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-5,11(10H,11aH)-dione, (S)-(+)-2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-5,11(10H,11aH)-dione, 1,2,3,11a-Tetrahydro-5H-benzo[e]pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine-5,11(10H)-dione
IUPAC-Name (6aS)-6a,7,8,9-Tetrahydro-5H-Pyrrolo[2,1-c][1,4]Benzodiazepin-6,11-Dion
SMILES O=C1Nc2ccccc2C(=O)N3CCC[C@@H]13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PBD-5,11-dione
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H12N2O2/c15-11-10-6-3-7-14(10)12(16)8-4-1-2-5-9(8)13-11/h1-2,4-5,10H,3,6-7H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
Formelmasse 216.0899