Learn More
PBDB-T-2F (PCE14), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17176534
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 17176534
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66179.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1802013-83-7 | (C{6}{8}H{7}{6}F{2}O{2}S{8})n
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1802013-83-7
Summenformel (C{6}{8}H{7}{6}F{2}O{2}S{8})n
Synonym PCE135
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PBDB-T-2 F (PCE14)
Menge 100 mg
Physikalische Form Fest