missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PBR Antibody (CL13359) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18560DL594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PBR Monoclonal antibody specifically detects PBR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| PBR | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| benzodiazepine peripheral binding site, BZRPDBI, IBP, MBRPBS, mDRC, Mitochondrial benzodiazepine receptor, PBRBPBS, PBRS, peripheral benzodiazepine receptor, Peripheral-type benzodiazepine receptor, pk18, PKBSbenzodiazapine receptor (peripheral), PTBR, translocator protein, translocator protein (18kDa) | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P30536, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 706 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL13359 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur