Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rote Schraubverschlüsse aus PBT mit Öffnung
Artikelnummer. p-8006059
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9,5 mm
11 mm
15 mm
20 mm
Gewindegröße (metrisch):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10692462
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01321025
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchen mit Schraubgewinde
Enthält DIN-Gewinde (GL) und Apertur
Material PBT
Max. Temperatur (metrisch) 180 °C
Menge 10Pack.
Material des Schraubverschlusses PBT
Produktlinie Kappe
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Produkttyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 15 mm