Learn More
VACUUBRAND™ Drehschieberpumpstaende PC 3 mit RZ 8 230 V,
Artikelnummer. 10547611 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Flussrate:
5.2/6 CFM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10547611
Marke: VACUUBRAND™ 20699895
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die ideale Lösung für eine Vielzahl von Labor- und Prozessanwendungen, die hohe Pumpgeschwindigkeiten erfordern.
  • Das Pumpenaggregat der PC 3-Drehschieberpumpe mit der GKF 1000i Kühlfalle am Einlass hilft der Pumpe bei der Verarbeitung großer Mengen kondensierbarer Dämpfe
  • Kompakt, anwenderfreundlich und übersichtlich, mit Ölnebelfilter am Auslassventil und T-Anschluss für Vakuummesser
  • Sehr hohe Durchflussrate, auch wenn das Vakuum sich dem Endvakuum nähert
  • Hohe Wasserdampf-Toleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
  • Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich
  • Großes Ölvolumen – lange Intervalle zwischen Ölwechsel
  • Einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
Bestellinformation
Enthält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 3 x 10-4 Torr
PS 0.5 hp
Enthält CEE-Stecker, Kühlfalle, Bedienungsanleitung, Ölnebelfilter, T-Stück & Absperrventil
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 460 x 486 x 608 mm
Modell PC 3/RZ 9
Geräuschpegel 52 dB (A)
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 12 °C
Flussrate 5.2/6 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 231.14 mm
Gesamtlänge (metrisch) 459.74 mm
Gesamtbreite (metrisch) 152.4 mm
Pumpentyp Drehschieberpumpen
Schutzart Gehäuse IP40
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Ölvolumen 0.21 bis 0.85 qt.
Anwendungen Labor
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V