Learn More
Thermo Scientific PC-Flasche 100 ml
Artikelnummer. 10304880 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10304880 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10304880 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 76009095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.40 €
    27.50 € / 1 Stück
    Sparen 1.90 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flasche mit rundem Boden, graduiert, PC, für Ausschwingrotor (75003047).
  • Flasche mit rundem Boden, graduiert, PC, für Ausschwingrotor (75003047)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polycarbonat
Sterilität Nicht steril
Closure Included Nein
Graduated Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Schwenkrotor (75003047)
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Zentrifugenflasche