Beschreibung
- PC Screw Cap Tube, 94 mL x 1, 38 x 105 mm, for SA-800 rotor
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 x 94 ml |
| Material | Polycarbonat |
| Zur Verwendung mit | SA-800 Rotor |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3.2 oz. |
| Verschlusstyp | Schraube |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 38 mm |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |