Beschreibung
PCDH7 Monoclonal specifically detects PCDH7 in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PCDH7 |
| Anwendungen | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | OTI1F7 |
| Konjugat | Alexa Fluor 647 |
| Verdünnung | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Alias | BH-PcdhBHPCDHprotocadherin-7, BH-protocadherin (brain-heart), Brain-heart protocadherin, protocadherin 7 |
| Gensymbole | PCDH7 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |