Beschreibung
This antibody is specific to the 173 kDa human PCF11 protein.
Component of pre-mRNA cleavage complex II.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PCF11 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.18 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | PCF11 |
| Gen-Zugriffsnummer | O94913 |
| Gen-Alias | KIAA0824, PCF11 |
| Gensymbole | PCF11 |
| Mehr anzeigen |