Learn More
PCM1 Antibody (CL0206) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-52878MFV450
Artikelnummer. 30295339
  • 759.00 € / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PCM1 Monoclonal antibody specifically detects PCM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PCM1
Monoclonal
mFluor Violet 450 SE
hPCM-1, pericentriolar material 1, pericentriolar material 1 protein, PTC4PCM-1
This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q15154, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Mitotic Regulators
5108
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL0206
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.