Learn More
Invitrogen™ PCM1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15712711
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15712711 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15712711
Marke: Invitrogen™ PA554779
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: TIYSEVATLI SQNESRPHFL IELFHELQLL NTDYLRQRAL YALQDIVSRH ISESHEKGEN VKSVNSGTWI ASNSELTPSE SLATTDDETF EKNFE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 95%.
PCM-1 is required for centrosome assembly and function. This protein is essential for the correct localization of several centrosomal proteins including CEP250, CETN3, PCNT and NEK2. The protein is required to anchor microtubules to the centrosome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PCM1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.30 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen PCM1
Gen-Zugriffsnummer Q15154
Gen-Alias 2600002H09Rik; 9430077F19Rik; C030044G17Rik; hPCM-1; mPCM-1; Pcm1; PCM-1; pericentriolar material 1; pericentriolar material 1 protein; pericentriolar material 1, PCM1; pericentriolar material gene 1; PTC4; RET/PCM-1
Gensymbole PCM1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human PCM1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93739).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5108
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG