missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCNA Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18453131 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18453131 25 μL 25 Mikroliter
18454201 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18453131

Marke: Novus Biologicals NBP18950325ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PCNA Polyclonal antibody specifically detects PCNA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PCNA
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.04 - 0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gen-Alias cyclin, DNA polymerase delta auxiliary protein, MGC8367, proliferating cell nuclear antigen
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: KCAGNEDIITLRAEDNADTLALVFEAPNQEKVSDYEMKLMDLDVEQLGIPEQEYSCVVKMPSGEFARICRDLSHIGDAVVISCA
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Base Excision Repair, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Polymerases, DNA Repair, Loading Controls, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5111
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.