missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCNA Antibody (PC10), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18776643 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18776643 0.025 mL 25 Mikroliter
18730194 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18776643

Marke: Novus Biologicals NB500106SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 35 publications

PCNA Monoclonal specifically detects PCNA in Human, Mouse, Rat, Porcine, Chicken, Drosophila, Fish, Marsupial, Primate, Rabbit, Yeast, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PCNA
Anwendungen Western Blot, ChIP Assay, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon PC10
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000, Simple Western 1:200, Chromatin Immunoprecipitation 1:10 - 1:500. Use reported in scientific literature (PMID 26883631), Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA reported in scientific literature, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000-1:2000. Use reported in scientific literature (PMID 22068968), Immunoprecipitation 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Immunohistochemistry Free-Floating reported in scientific literature (PMID 27212918), Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500
Gen-Zugriffsnummer P12004
Gen-Alias cyclin, DNA polymerase delta auxiliary protein, MGC8367, proliferating cell nuclear antigen
Gensymbole PCNA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Protein A-rat PCNA fusion obtained from pC2T
Molekulargewicht des Antigens 30 kDa
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Base Excision Repair, Cellular Markers, DNA Repair, Loading Controls
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5111
Testspezifität Specific for PCNA p36 protein expressed at high levels in proliferating cells.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Porcine, Chicken, Drosophila, Fish, Marsupial, Primate, Rabbit, Yeast, Zebrafish
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.