Beschreibung
PCNA Monoclonal antibody specifically detects PCNA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PCNA |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | PCNA/8633R |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Zusammensetzung | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gen-Alias | cyclin, DNA polymerase delta auxiliary protein, MGC8367, proliferating cell nuclear antigen |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |