Learn More
PCNA Antibody (PCNA/8633R), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200076202 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18676574 100 μg 100 Mikrogramm
18646574 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18676574
Marke: Novus Biologicals NBP323699100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
PCNA Monoclonal antibody specifically detects PCNA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PCNA
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon PCNA/8633R
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias cyclin, DNA polymerase delta auxiliary protein, MGC8367, proliferating cell nuclear antigen
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human PCNA protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Base Excision Repair, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Polymerases, DNA Repair, Loading Controls, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5111
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG κ