Learn More
PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Alle ansehen Epredia ProdukteBeschreibung
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not known
Immunogen: Recombinant human PCNA protein
Molecular Weight: 36kDa
Positive Control: Raji cells, Tonsil, Lymph node, and small intestine
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 200µg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant human PCNA protein |
| Menge | 500 μL |
| Regulatorischer Status | IVD |
| Forschungsgebiet | Cell Cycle |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.