missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PCQAP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17239313 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17239313 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17239313

Marke: Invitrogen™ PA5116812

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: Mouse heart, Mouse brain, Rat heart, Rat brain Immunogen sequence: MDVSGQETDW RSTAFRQKLV SQIEDAMRKA GVAHSKSSKD MESHVFLKAK TRDEYLSLVA RLIIHFRDIH NKKSQASVSD PMNALQSLTG GPAAGAAGIG.

This gene encodes a transcription factor that represses GATA-regulated genes and binds to a dynein light chain protein. Binding of the encoded protein to the dynein light chain protein affects binding to GATA consensus sequences and suppresses its transcriptional activity. Defects in this gene are a cause of tricho-rhino-phalangeal syndrome (TRPS) types I-III.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PCQAP
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 4.47 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gen MED15
Gen-Zugriffsnummer Q924H2, Q96RN5
Gen-Alias A230074L19Rik; Activator-recruited cofactor 105 kDa component; activator-recruited cofactor, 105-kD; ARC105; AW536074; CAG7A; CTG repeat protein 7a; CTG7A; DKFZp686A2214; DKFZp762B1216; FLJ42282; FLJ42935; MED15; Mediator complex subunit 15; mediator of RNA polymerase II transcription subunit 15; mPcqap; PC2 (positive cofactor 2, multiprotein complex) glutamine/Q-rich-associated protein; PC2 glutamine/Q-rich-associated protein; PC2-glutamine-rich-associated protein; PCQAP; Positive cofactor 2 glutamine/Q-rich-associated protein; positive cofactor 2, glutamine/Q-rich-associated protein; positive cofactor 2, multiprotein complex, glutamine/Q-rich-associated protein; TIG1; TIG-1; TNRC7; TPA inducible gene-1; TPA inducible protein; TPA-inducible gene 1 protein; trinucleotide repeat containing 7; trinucleotide repeat-containing gene 7 protein
Gensymbole MED15
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MED15 (NP_0010038911).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 360743, 51586, 94112
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.