Learn More
BRAND™ 12-Streifen-PCR-Röhrchen, BIO-CERT™ PCR-Qualität
Artikelnummer. 30243953 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Klar
Packungsgröße:
125 Stück
80 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243953 Klar 80 Stück
10643303 Gelb 125 Stück
10673113 Klar 125 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30243953 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 781280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.69 €
    155.55 € / 80 Stück
    Sparen 19.14 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus hochwertigen Neuware-Kunststoffen für exzellente, reproduzierbare Ergebnisse. Gewölbte Kappen sind separat erhältlich.
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen bieten eine außergewöhnliche und vielseitige Leistung für PCR- oder qPCR-Setups, Anwendungen mit mittlerem Durchsatz und andere Arbeitsabläufe, die einen präzisen Wärmetransfer und hohe Reinheit erfordern. Diese aus hochwertigem, neuem Polypropylen hergestellten Röhrchen gewährleisten zuverlässige Ergebnisse und bieten Vorteile hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Probenintegrität. Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
  • BIO-CERT™ PCR-QUALITÄT: Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren, wodurch ein Höchstmaß an Reinheit für empfindliche PCR-Anwendungen gewährleistet wird.
  • Überlegene Wärmeübertragung: Besonders dünnwandige Röhrchen optimieren den Wärmetransfer während der PCR, verkürzen die Zykluszeiten und gewährleisten eine gleichbleibende Leistung über einen weiten Temperaturbereich.
  • Benutzerfreundliche Funktionen: Nummerierte Brunnen ermöglichen eine klare und einfache Identifizierung.
  • Einzeln angebrachte flache Kappen: Sie verfügen über drei Anschlüsse für zusätzliche Stabilität und eignen sich daher ideal für die Echtzeit-qPCR.
  • Einzeln angebrachte gewölbte Kappen: Ausgestattet mit einem einzigen Anschlussstück, das eine einfache Trennung und bequeme Handhabung ermöglicht.
  • Hochwertige Konstruktion: Hergestellt aus hochwertigen Neuware-Harzen ohne Schmierstoffe oder chemische Zusätze.
  • Autoklavierbar: Entwickelt, um der Autoklavierung bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285 standzuhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
BreakApart Nein
Bindungseigenschaft Keine
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Zertifiziert DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei
Format Streifenplatte
Array 1 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp 12-Tube-Streifen
Zur Verwendung mit (Geräte) Heizblöcke, Thermocycler
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0.2 mL
Anzahl Wells 12
Arbeitsvolumen (metrisch) 0.2 mL
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Gesamtvolumen (metrisch) Well 0,2 ml
Wellform Konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR, qPCR, Thermocycling
Enthält 80 Streifen mit je 12 Röhrchen
Menge 80 Streifen
RNase-frei Ja