Learn More
Thermo Scientific™ PCR-Streifen mit 8 Gefäßen
Diese Thermo Scientific™ PCR-Streifen acht 0,2 ml-Gefäßen aus 100 % reinem Polypropylen sorgen für einen optimalen Wärmetransport in Thermocyclern.
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermal Cyclers |
|---|---|
| Verschlusstyp | Domed |
| Volumen (metrisch) | 0.2 mL |
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ PCR-Streifen acht 0,2 ml-Gefäßen aus 100 % reinem Polypropylen sorgen für einen optimalen Wärmetransport in Thermocyclern.
- Zertifiziert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
- 120 Streifen/Beutel
Spezifikation
| Thermal Cyclers | |
| Domed | |
| 0.2 mL |