Learn More
Brand™ PCR Combo Pack PROMO
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Erhöhte Platten mit Halbrand und niedrigem Profil
PCR-Platten ohne Rahmen
Platten mit Standardprofil
Platten mit niedrigem Profil und erhöhtem Rand
Platten ohne Rand mit niedrigem Profil
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Beinhaltet
96-Well PCR-Platten, PCR-Verschlussfolie
Transparente PCR/qPCR-Premiumplatten
- 96-Well
- Mit Stehrand, ohne Stehrand oder mit Halbrand
- Niedriges, standardmäßiges oder erhöhtes Randprofil
- Extrem dünne Wände für schnelle und konstante Wärmeübertragung
- Frei von DNase, DNA, RNase und Endotoxinen
- Kein Verziehen, kein Wackeln, automatisierungstauglich
- Hochtransparent für qPCR
- Zum Abdichten festdrücken
- Praktische Endlaschen
- Keine lästigen Klebstoffreste
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PCR-Platten ohne Rahmen |
| Menge | 50/Pckg. |
| Anzahl Wells | 96 |
| Format | 96-Well |
| Produkttyp | PCR-Kombinationspackung |