Learn More
Fisherbrand™ PCR™ Kühlbox, 96-Well, 2er-Pack
Artikelnummer. 16310412 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Rack
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
16310412 Rack 2 Stück
16300412 Rack 2 Stück
16320412 Rack 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16310412
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der PCR™ Der Kühler eignet sich ideal für thermosensitive Anwendungen, PCR oder zellbasierte Assays sowie zum schonenden Auftauen von Proben und zum Stoppen von Reaktionen. Das Gerät bietet außerdem eine zuverlässige Kühlstation für Pipettier- und Probenlagerung. Ideal für den Transport von Proben und Reaktionen zwischen Präparation, Temperaturzyklen und post-PCR Verfahrensbereiche.
  • Modernes, patentiertes Design sorgt für schnelleres Abkühlen im Gefrierschrank und hält die Temperatur auf der Arbeitsfläche länger konstant.
  • PCR™ Der Kühler hält die Probentemperatur bei 0 °C (mit 2 Stunden Vorkühlung bei -20 °C) für über eine Stunde
  • Wenn die Temperaturobergrenze bei 6 liegt° Wird die Temperatur C überschritten, werden die Benutzer durch einen kontrastierenden Farbwechsel des Kühlers oder sogar durch einen einzelnen Brunnen darauf hingewiesen.
  • Kühlt die branchenüblichen Formate 0,2 ml und 0,5 ml. PCR™ Röhrchen, Streifen und Einzelformate sowie die meisten 96-Well-Platten, sowohl in Standard- als auch in Low-Profile-Wellform
  • Eine bessere Alternative zu Eisbädern ist die Trockeninkubation, da sie das Kontaminationsrisiko verringert.
  • Gefrierbox in aufrechter Position zur Kaltlagerung von Schläuchen
  • Die Konstruktion des Bohrlochs verhindert das Einfrieren der Proben.
  • Der vollständig abgedichtete und ultraschallverschweißte Kühler hält das Kühlmittel im Inneren und ermöglicht so einen sorgenfreien Einsatz.
  • Platzsparend dank kompakter Stellfläche und Stapelbarkeit
  • Der Deckel ist beidseitig bedienbar; er kann für Links- oder Rechtshänder umgedreht werden und ist abnehmbar.
  • Robuste Kühlbox aus technischem Polypropylen, der Deckel besteht aus Polycarbonat.
  • US-Patent angemeldet, Gemeinschaftsdesign
  • Nr.: 004101756-0001-0002
  • Zweijährige Garantie
Spezifikation
Thermische Genauigkeit ±1 °C
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 5 °C
Inhalt und Lagerung Deckel, Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler, Mischer, Vortexer
Fassungsvermögen Röhrchen
Produkttyp Rack
Höhe (metrisch) 1.9 cm
Breite (metrisch) 14.8 cm
Tiefe (metrisch) 4.8 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR-Anwendungen
Beschreibung Fisher PCR™ Cooler, 96-Well, Blau & Pink Blau, pk 2
Menge 2
Farbe Dunkelblau, hellblau
Gefäßtyp PCR Rack
Gewicht 27 kg (0,6 lb.)