Learn More
Eppendorf™ X100 PCR FILM (SELF-ADHESIVE)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15224566 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
121 °C
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
15224566 121 °C 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15224566 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030127781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00 €
    172.00 € / 100 Stück
    Sparen 13.00 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur dichten Versiegelung von PCR-Platten, insbesondere bei Einsatz von Heißsiegelmaterial. Eppendorf™ PCR-Filme und -Folien bestechen durch überragende optische Merkmale und stellen dementsprechend ein optimales Verschlussmittel für qPCR und andere
  • Die effektive Klebstoffversiegelung verhindert Verdunstungsverluste bei der PCR
  • Rückstandsfreie Entnahme von der Platte
  • Die Probe kann durch die transparente PCR-Folie visuell überwacht werden
  • PCR-Folie: Leicht zu durchstechen
  • PCR-Folie: Kein Festkleben der Pipettenspitze (ideal für automatisierte Systeme)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl pro Packung 100
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für automatisierte Systeme wie PCR und RT-PCR
Produkttyp PCR-Filme und -Folien
Haftmittel Selbst
Durchstechbar Ja
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C