Learn More
Erlab PCR-Haube – Nicht belüftet – Lys 900
Artikelnummer. 18883500 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Abzugshaube
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
18883500 Abzugshaube
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18883500 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. NORLYS19803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5920.00 €
    5506.00 € / 1 Stück
    Sparen 414.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleistet ISO Reinheitsklasse 5 mit HEPA H14-Filtration, UV-Dekontamination und einem ergonomischen Edelstahl-Arbeitsbereich für Sicherheit und Komfort.
  • PCR-Haube Lys nicht belüftet
  • Modell: 900
  • Schutz wird gewährleistet: ISO Klasse 5 gemäß NF EN ISO 14644 ; HEPA H14-Filter – 99,995 % MPPS (Norm EN 1822-1:2019)
  • Abmessungen: 975 x 695 x 800 mm
  • Spannung/Frequenz: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Leistungsaufnahme: 130 W
  • Neigung der vorderen Fensterscheibe: 25°
  • Seiten- und Frontwände: Verbundglas
  • Arbeitsbereich und Arbeitsfläche: Gebürsteter Edelstahl 304L
  • Keimtötende UV-Dekontamination
  • Schlusspanel
  • Steckdosen: 2 Steckdosen mit Schutzabdeckung
  • Fach
  • UV-Zyklus-Timer
  • Verstellbarer ft., mit oder ohne Rollen
Spezifikation
Produkttyp Abzugshaube
Beschichtung Pulver
Filtertyp Ungefiltert
Beleuchtungsart LED
Material Lackierter Stahl