Learn More
Erlab PCR-Haube - Belüftet - Lys 900
Artikelnummer. 17833788 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
PCR-Gehäuse
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
17833788 PCR-Gehäuse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17833788 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. NORLYS19804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7685.00 €
    6807.00 € / 1 Stück
    Sparen 878.00 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Liefert ISO Reine Luft der Klasse 5 mit HEPA H14-Filtration, UV-Dekontamination und ergonomischem Design für absolute Präzision und Sicherheit.
  • PCR-Hauben Lys belüftet
  • Modell: 900
  • Schutz wird gewährleistet: ISO Klasse 5 gemäß NF EN ISO 14644 ; HEPA H14 Filter - 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019 Norm)
  • Abmessungen: 975 x 695 x 960 mm
  • Spannung/Frequenz: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Leistungsaufnahme: 330 W
  • Neigung der vorderen Fensterscheibe: 25°
  • Seiten- und Frontwände: Verbundglas
  • Arbeitsbereich und Arbeitsfläche: Gebürsteter Edelstahl 304L
  • Keimtötende UV-Dekontamination
  • Schlusspanel
  • Steckdosen: 2 Steckdosen mit Schutzabdeckung
  • Fach
  • UV-Zyklus-Timer
  • Verstellbarer ft., mit oder ohne Rollen
Spezifikation
Produkttyp PCR-Gehäuse
Beschichtung Antimikrobiell
Beleuchtungsart LED, UV
Material Lackierter Stahl