Learn More
Fisher BioReagents™ PCR-Nucleotid-Mischung
Click to view available options
Menge:
200 μl
1000 μl
Packungsgröße:
1 Milliliter
200 Mikroliter
Beschreibung
- Funktion in der PCR getestet
- Hohe Reinheit >98 % Triphosphat
- Lieferung als 10 mM-Lösung in gereinigtem Wasser (pH 7.5)
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Flüssig |
| pH | 7.5 |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Konzentration | 10mM |
| Reinheit | >98% |
| Menge | 200 μl |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR |