Learn More
Ohaus™ Thermoblock für PCR-Platten
Artikelnummer. 15792539 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
384-Well
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15792539
Marke: Ohaus™ 30400127
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ PCR-Platten-Thermoblock ist ein 384-Well-Block.
  • OHAUS bietet eine Reihe von Schüttlerzubehör, um spezielle Probenanforderungen zu erfüllen
  • Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
  • Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
  • Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
  • Röhrchengestelle und Matten mit Vertiefungen halten Röhrchen sicher an ihrem Platz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 384-Well PCR-Platten-Thermoblock
Aufnahmevermögen 384-Well
Material Valox 357 Kunststoff
Typ Block
Abmessungen (L x B) 11,90 cm x 16,30 cm
Abmessungen (L x B x H) 11.9 x 16.3 x 7.7 cm
Länge (angloamerikanisch) 4,70 in.
Länge (metrisch) 11,90 cm
Breite (angloamerikanisch) 6,40 in.
Breite (metrisch) 16,30 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,00 in.
Höhe (metrisch) 7,700 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 4,70 in.
Tiefe (metrisch) 11,90 cm