Learn More
Ohaus™ Thermoblock für PCR-Platten/Röhrchen
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,2 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hält 96 Schläuche
- Mit Platte und Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 0,2 ml PCR-Platten-/Röhrchen-Thermoblock |
| Aufnahmevermögen | 0,2 ml-Röhrchen |
| Material | Valox 357 Kunststoff |
| No. of Places | 96 |
| Typ | Block |
| Röhrchengröße | 0.2 ml |
| Abmessungen (L x B) | 11,90 cm x 16,30 cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 11.9 x 16.3 x 7.7 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 4,70 in. |
| Länge (metrisch) | 11,90 cm |
| Mehr anzeigen |