Learn More
Applied Biosystems™ PCR Product Pre-Sequencing Kit
Artikelnummer. 15637748
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100
2000
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
2000 Reaktionen
500 Reaktionen
Artikelnummer. 15637748
Marke: Applied Biosystems™ 70995.1.KT
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das PCR Produkt Vorsequenzierungskit nutzt eine neuartige, enzymatische Reinigungsmethode zur Vorbehandlung von PCR-Produkten vor der Sequenzierung, ohne dass weitere Schritte zur Aufreinigung oder Trennung erforderlich sind.
  • Entfernung von nicht eingegliederten Primern und Nukleotiden in ca. 5 Minuten
  • Bereiten Sie DNA-Sequenzierproben mit nur einem Pipettierschritt vor
  • Sparen Sie wertvolle PCR-Produkte mit bis zu 100 % Rückgewinnung, unabhängig von der Länge des Amplikons
  • Minimierung der Reinigung von Spin-Säulen oder Beads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern.
Beschreibung PCR Product Pre-Sequencing Kit, 100 rxns, rekombinant, PCR-Aufreinigung, verwendet eine neuartige, enzymatische Aufreinigungsmethode zur Vorbehandlung von PCR-Produkten vor der Sequenzierung, ohne jegliche nachfolgende Aufreinigung oder Trennschritte
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Aufreinigung
Anzahl Reaktionen 100
Produktlinie ExoSAP-IT
Proteinform Rekombinant
Menge 100 reactions
Forschungskategorie Genetische Krankheiten
Versandbedingung Trockeneis