Learn More
Fisherbrand™ PCR-Gestell
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17862455 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Positionen:
1
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17862455
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Effiziente PCR-Probennahme und -Lagerung.
  • Die kleine und kompakten Ausführung ist Stapelbar, wodurch wertvoller Platz im Gefrierschrank gespart wird
  • Das Design des Deckelscharnierens ermöglicht es, den Deckel in einer Position um 180 Grad zu setzen
  • Der transparente Deckel schützt die Proben und ermöglicht eine schnelle Beurteilung des Inhalts
  • Die eingeprägten Zahlen und Buchstaben auf den Kavitäten erleichtern die Identifizierung und Verfolgung der Proben
  • Leichte Ausführung, dauerhaft verarbeitet und wiederverwendbar
Spezifikation
Enthält Gestell
Produkttyp PCR-Röhrchengestell
Array 8x4
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen (0,2 ml)
Material Polypropylene
Positionen 1
Form Rechteckig
Einschübe Keine
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,2-ml-Röhrchen, einzeln und in Streifen zu je 8 ml, sowie Assayplatten mit 32 Stellen (8 x 4)
Länge (metrisch) 9.8 cm
Länge (angloamerikanisch) 3,9 Zoll
Breite (metrisch) 17.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 6,9 in.
Höhe (metrisch) 3.1 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,2 in.