Learn More
Greiner Bio-One PCR-Streifenröhrchen ohne Kappe
Artikelnummer. 10073361
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Farblos
Gelb
Grün
Rot
Violett
Packungsgröße:
125 Stück
1250 Stück
Artikelnummer. 10073361
Marke: Greiner Bio-One 673273
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Zum Einsatz in der Forschung. Die Greiner Bio-One PCR-Röhrchenstreifen ohne Kappe sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA.
  • Nicht-pyrogen
  • Dünnwandig für optimale Wärmeübertragung
  • Niedrige Verdampfungsrate bei PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Volumen (metrisch) 0.2 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) PCR
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Produkttyp Streifen mit PCR-Röhrchen