Learn More
Greiner Bio-One PCR-Röhrchen, mit angebrachter gewölbter Kappe
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen für medizinische Zwecke ohne störende Zusatzstoffe
- Angebrachte gewölbte Kappe
- Farbcodiert
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Endotoxinen und PCR-Inhibitoren
- Geeignet für Echtzeit-/quantitative PCR.
- Umfassende Kompatibilität mit Thermocyclern
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Volumen (metrisch) | 500 μl |
| Material | Polypropylen |
| DNase-frei | Ja |
| Closure Included | Polypropylen |