Learn More
Microspec™ PCR-Röhrchen
Artikelnummer. 16685472
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 ml
0,5 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität Packungsgröße
16685472 0,5 mL Steril 1000 Stück
16665472 0,5 mL Unsteril 1000 Stück
16675472 0,2 ml Steril 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16685472 Lieferant Microspec™ Lieferanten-Nr. AK4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.43 €
    51.65 € / 1000 Stück
    Sparen 3.78 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PCR-Röhrchen sind in sterilen oder unsterilen EtO-Röhrchen erhältlich.
  • PCR-Röhrchen
  • Naturfarben
  • 1000er-Packung
Spezifikation
Verschlussfarbe Klar
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0,5 mL
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur
Menge 1000
Verschlussmaterial Polypropylen
Form Konisch
Sterilität Steril
Material Polypropylen
DNase-frei Nein
Verschlusstyp Flip-Kappe
Closure Included Ja
Einwegprodukt Einmalgebrauch