Learn More
PCRmax™ Alpha Cycler 4
Artikelnummer. 15542895
Ansicht ändern
Click to view available options
PCRmax™ Alpha Cycler 4 PCR-Gerät
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15542895 PCRmax™ Alpha Cycler 4 PCR-Gerät
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15542895 Lieferant PCRmax Lieferanten-Nr. 9394512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32535.00 €
    22058.44 € / 1 Stück
    Sparen 10476.56 €
    32% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für PCR mit hohem Durchsatz, Genotypisierung, Klonierung oder Sanger-Sequenzierung. Der PCRmax™ Alpha Cycler 4 kann mit jeder beliebigen Kombination aus 96- und 384-Well-Formaten in den vier Blöcken bestückt werden.
  • Das kompakte Design spart wertvollen Laborplatz, indem vier völlig unabhängige Blöcke ohne Netzwerk- oder Konnektivitätsprobleme in einem Gehäuse untergebracht werden
  • Die aktive Probenkühlung  sorgt durch Minimierung der unspezifischen Amplifikation für eine schärfere Amplifikation
  • Der Programmassistent generiert in Sekundenschnelle ein Protokoll, das für Ihre Sequenz, Template-Quelle und Amplikon-Länge spezifisch ist
  • Vereinfachte Temperaturoptimierung, unabhängig vom ausgewählten Block
  • Nach Abschluss des Protokolls wird gemäß Laufbedingungen und Status ein Bericht erstellt
  • Flexibilität für jede Größenordnung und USB-Anschlussmöglichkeit für alle Anwenderanforderungen
  • Abrufen von Systeminformationen und problemlose Übermittlung von Protokollen zwischen Systemen
  • 10 Zoll Android-Tablet mit App
  • Quadcore-Geschwindigkeit und hervorragende Konnektivität und Haptik
Spezifikation
Format Quad-Block
Thermische Genauigkeit ±0,25 °C bei 55 °C
Temperaturbereich (metrisch) 10 bis 100 °C (4 °C Endhaltefunktion)
Thermische Gleichmäßigkeit ±0,3 °C bei 55 °C
Abmessungen 700 x 535 x 330 mm
Elektrische Anforderungen 100 bis 230 V, 50 bis 60 Hz
Produkttyp PCRmax Alpha Cycler 4 PCR-Gerät
Höhe (metrisch) 330 mm
Breite (metrisch) 335 mm
Breite (angloamerikanisch) 535 mm
Frequenz 50 bis 60 Hz
Benutzeroberfläche 10 Zoll HD-Farb-Touchscreen
Max. Anstiegsrate 3,4 °C/Sek.
Gradientenbereich 1°bis 29 °C
Beheizter Deckel 35 bis 115 °C oder aus
Gewicht 45 kg
Blockkonfigurationen 96- und 384-Well