Learn More
PCSK9 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 27882-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30234864
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 €
    129.00 € / 20 Mikroliter
    Sparen 16.00 €
    11% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The PCSK9 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PCSK9. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PCSK9 antibody has been validated for the following applications: WB, FC (Intra), ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PCSK9
350 μg/mL
FH3; HCHOLA3; LDLCQ1; NARC-1; NARC1
Recombinant Protein
20 μL
255738
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human, Mouse, Rat
72-78 kDa, 62 kDa