Learn More
Micronova™ PCX™ Klebebänder aus Polyethylen
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Dunkelblau
Dunkelgrün
Durchsichtig
Orange
Weiß
Breite (metrisch):
25,4 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die perfekte Wahl für Farbcodierung, Versiegelung, Kennzeichnung, Maskierung und andere Reinraumaufgaben, die Druckempfindlichkeit erfordern
- In Reinräumen verarbeitet und verpackt
- Polyethylen-Folie und Acrylklebstoff verringern die Gefahr der Ausgasung und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gute Anpassungsfähigkeit
Bestellinformation
- Erhältlich als Rollen von 33 m (36 yd.) in verschiedenen Farben und Breiten
- Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter unter 1-800-7726733, um Bestellinformationen zu weiteren Farben und Breiten zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Acrylic |
| Beschichtung | Polyethylene |
| Farbe | Orange |
| Ausführung | Semi-gloss |
| Format | Roll |
| Material | Polyethylene |
| Produkttyp | Cleanroom Tape |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Versiegelung, Farbcodierung, Kennzeichnung, Batching und Lebensmittelverarbeitung |
| Mehr anzeigen |