missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PD-1 Antibody (1015829), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB10868F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| PD-1 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2 | |
| Human embryonic kidney cell HEK293-derived human PD-1, Leu25-Thr168, Accession # Q15116 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers | |
| 5133 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 1015829 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur