Learn More
Novus Biologicals™ PD-1 Antibody (nivolumab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00 € - 920.00 €
Spezifikation
| Antigen | PD-1 |
|---|---|
| Klon | nivolumab |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30047447
|
Novus Biologicals™
NBP3-28114-50ug |
50 μg |
213.00 €
50 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30046689
|
Novus Biologicals™
NBP3-28114-100ug |
100 μg |
349.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30048223
|
Novus Biologicals™
NBP3-28114-1mg |
1 mg |
920.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpezifikation
| PD-1 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Apoptosis, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2 | |
| PDCD1/ PD-1/ CD279 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| nivolumab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Q15116 | |
| 5133 | |
| IgG4 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |