missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ PD 198306
Beschreibung
Potent inhibitor of MEK1/2. Inhibits isolated enzyme at a concentration of 8 nM and inhibits MEK activity in synovial fibroblasts at concentrations of 30 - 100 nM. Highly selective for MEK; IC50 values are > 1, > 4, > 4 and > 10 μM for ERK, c-Src, cdks and PI 3-kinase γ respectively. Antihyperalgesic; blocks static allodynia in the streptozocin model of neuropathic pain following i.t. administration.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PD 198306 |
| CAS | 212631-61-3 |
| Menge | 10 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C18H16F3IN2O2 |
| Formelmasse | 476.23 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 476.238 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?