Learn More
PD 224378, TRC
Artikelnummer. 30007937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007937 10 mg 10 Milligramm
30005001 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007937 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP21746010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 466678-44-4
Summenformel C20H35NO11
Molekulargewicht (g/mol) 465.49
Synonym (4S)-1-(4-O-β-D-Galactopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-4-(2-methylpropyl)-2-pyrrolidinone, (S)-1-((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4-isobutylpyrrolidin-2-one;
IUPAC-Name (4S)-1-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]-4-(2-methylpropyl)pyrrolidin-2-one
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@H]2C(O)[C@@H](O)[C@@H](N3C(C[C@H](CC(C)C)C3)=O)O[C@@H]2CO)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4S)-Pregabalin Amide Lactose Adduct
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H35NO11/c1-8(2)3-9-4-12(24)21(5-9)19-16(28)15(27)18(11(7-23)30-19)32-20-17(29)14(26)13(25)10(6-22)31-20/h8-11,13-20,22-23,25-29H,3-7H2,1-2H3/t9-,10+,11+,13-,14-,15+,16+,17+,18+,19+,20-/m0/s1
Formelmasse 465.221
Reinheit (%) >95%