Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Core 600 Peristaltikpumpe
Artikelnummer. 10438401 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
4,0 bis 4.151 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
10438401 4,0 bis 4.151 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10438401 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5235006000
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pumpe der Hei-Flow Core Serie eignet sich besonders für den einfachen Transport großer Volumina. Hierfür kann eine Durchflussrate von 4,0 bis 4.151 ml/min eingestellt werden. Dieses Modell ist für den Einsatz von 1-Kanal-Pumpenköpfen ausgelegt.
  • Regelgenauigkeit des Motors: ± 2 %
  • Auswahl der Drehrichtung: Im/Gegen den Uhrzeigersinn
  • Durchflussraten, Einkanalpumpen: 4,0 – 4.151 ml/min
  • Durchflussgenauigkeit (Wasser ohne Gegendruck): ± 5 %
  • Schutzklasse IEC 60529: IP 55
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz 150 W
Flussrate 4,0 bis 4.151 ml/min
Material Aluminium
Modell Hei-FLOW Core 600
Gesamttiefe (metrisch) 256 mm
Gesamthöhe (metrisch) 225 mm
Gesamtbreite (metrisch) 166 mm
Sterilität Unsteril
Typ Peristaltikpumpenantrieb
Wirkleistung 150 W
Spannung 230 V
Geschwindigkeit 50 bis 600 U/min