missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
PD-L1 Polyclonal specifically detects PD-L1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunofluorescence, Knockdown Validated, Dual RNAscope ISH-IHC.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PD-L1/B7-H1 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), KnockDown, In Situ Hybridization (ISH) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 0.5 μg/mL, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-5 μg/mL, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Whole-Mount, Immunofluorescence 20 μg/mL, Knockdown Validated, Dual RNAscope ISH-IHC |
| Zusammensetzung | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | NP_054862 |
| Gen-Alias | Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1 |
| Gensymbole | CD274 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?