missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PD-L1 Antibody (MIH5) - BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody has been used in 5 publications
209.00 € - 641.00 €
Spezifikation
| Antigen | PD-L1/B7-H1 |
|---|---|
| Klon | MIH5 |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Flow Cytometry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18270312
|
Novus Biologicals
NBP1-43262-25UG |
25 μg |
209.00 €
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18737553
|
Novus Biologicals
NBP1-43262-0.1mg |
0.1 mg |
534.00 €
0.10 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18780444
|
Novus Biologicals
NBP1-43262-0.5mg |
0.5 mg |
641.00 €
0.50 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
PD-L1 Monoclonal specifically detects PD-L1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, In vivo assay.Spezifikation
| PD-L1/B7-H1 | |
| 0.5 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Flow Cytometry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| anti-PD-L1, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1 blocking, PD-L1 ihc, PD-L1 immunohistochemistry, PD-L1 western blot, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1 | |
| CD274 | |
| IgG2a λ | |
| Affinity Purified |
| MIH5 | |
| Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500 | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| Signal Transduction | |
| Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide | |
| 29126 | |
| The immunogen for this antibody was B7H1. | |
| Primary | |
| Store at 4°C. Do not freeze. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts