Learn More
PD-L1/CD274 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2B11D11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PD-L1/CD274
Klon 2B11D11
Konzentration 1.55 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16887945
Unterlagen ansehen
Proteintech
66248-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16877945
Unterlagen ansehen
Proteintech
66248-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PD-L1 (Programmed death receptor ligand 1, B7-H1, CD274) is a 40 kDa transmembrane protein and B7 family member. PD-L1 has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production, and PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion. Together with B7.1, PD-L1 can inactivate T cells and this relationship is a focal point of cancer therapeutic treatment. At least two isoforms of PDL-1 are known to exist.
Spezifikation
Spezifikation
PD-L1/CD274
1.55 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
B7 H, B7 H1, B7 homolog 1, B7H1, CD274, CD274 molecule, PD L1, PDCD1 ligand 1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDL1, PD-L1, PD-L1/CD274, Programmed death ligand 1
CD274
IgG1
Protein G
Antibody
2B11D11
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Porcine, Mouse, Rat
Q9EP73, Q9NZQ7
29126, 499342, 574058, 60533
PD-L1/CD274 Fusion Protein Ag12443
Primary
-20°C
CD274