missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PD-L1/CD274 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Alle ansehen Proteintech ProdukteBeschreibung
PD-L1 (Programmed death receptor ligand 1, B7-H1, CD274) is a 40 kDa transmembrane protein and B7 family member. PD-L1 has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production, and PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion. Together with B7.1, PD-L1 can inactivate T cells and this relationship is a focal point of cancer therapeutic treatment. At least two isoforms of PDL-1 are known to exist.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PD-L1/CD274 |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.33 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | CD274 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9EP73, Q9NZQ7 |
| Gen-Alias | PD-L1/CD274 |
| Gensymbole | CD274 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?